63062
Magnesiumcarbonat
purum p.a., heavy, ≥40% (MgO)
Synonym(e):
Magnesiumhydroxidcarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Form
powder
Konzentration
≥40% (MgO)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChIKey
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable