Wichtige Dokumente
22152
Celite® 512 Medium
filter aid, calcined
Synonym(e):
Diatomeenerde, calciniert
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
calcined
Zusammensetzung
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.5%
Mediane Partikelgröße
16.4 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH-Wert
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?