Wichtige Dokumente
1.02692
Supelco
Celite® 503 Diatomaceous Earth
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Synonym(e):
Celite® 503
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
EG-Index-Nummer:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Celite® 503, Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>450 °C
Löslichkeit
0.0037 g/L
Dichte
2.36 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Glühverlust (600 °C): ≤ 0.5 %
Korngröße (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Rechtliche Hinweise
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable