Merck
22142
Sigma-Aldrich
Celite® 577 Feinstoffe
filter aid, calcined
Synonym(e):
Diatomeenerde, calciniert
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.54
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
calcined
Zusammensetzung
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.2%
SiO2, 91.5%
Verlust
≤2.0% loss on ignition, 900 °C
Partikelgröße
≤40.0 μm (81% (acc. to Cilas))
pH-Wert
<7.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Not Intended for cGMP Parenteral Pharmaceutical Manufacturing
Rechtliche Hinweise
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anhydrides as acylating agents in lipase-catalyzed stereoselective esterification of racemic alcohols.
Bianchi D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(23), 5531-5534 (1988)