Merck
21074
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid
purum, drying agent, dehydrated, granulated, ≥97.0% (KT)
About This Item
Lineare Formel:
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Assay:
≥97.0% (KT)
Form:
chunks or granules
Qualität
drying agent
purum
granulated
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0% (KT)
Form
chunks or granules
Verunreinigungen
≤3% water
Partikelgröße
1-6 mm
mp (Schmelzpunkt)
772 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Calcium chloride may be used for the preparation of self-supporting β-lactoglobulin gels. It was employed as an electrolyte to investigate the reduction of zirconium dioxide pellets by electro-deoxidation.
Vorsicht
kann Pulver enthalten
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)