Wichtige Dokumente
499609
Calciumchlorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1935 °C/1 atm (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
772 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
- Higher thermal conductivity
- Chemical and thermal stability
- Non-toxic and less corrosive
Anwendung
- As electrolyte in the reduction of solid zirconium dioxide by electro-deoxidation.
- A raw material to prepare composite adsorbent(activated carbon/silica gel/CaCl2) for cooling and dehumidification system.
- As a catalyst to synthesize tetrahydropyranyl ethers via tetrahydropyranylation of alcohols and phenols.
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting