Wichtige Dokumente
12634
Kaliumchlorat
puriss., 99-101%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Qualitätsniveau
Assay
99-101%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH-Wert
5-6.5 (25 °C, 61.3 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
356 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
SMILES String
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)