Merck
244589
Sigma-Aldrich
Mangan(II)-chlorid
powder and chunks, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Mangandichlorid, Sacchit
About This Item
Lineare Formel:
MnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38190105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤10000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
652 °C (lit.)
Dichte
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Mangan(II)-chlorid ist ein rosafarbener kristalliner Feststoff, der in Wasser sehr gut löslich ist. Die wasserfreie Form von Mangan(II)-chlorid nimmt eine Struktur an, die geschichtetem Cadmiumchlorid ähnelt. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von manganorganischen Verbindungen.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Mangan(II)-chlorid:
  • Als Vorstufe zur Synthese von Manganoxid- Nanopartikeln.
  • Zur Herstellung von Mn(ll)-koordinierten Polyanilin- Elektroden für Superkondensatoren.
  • Zur Herstellung von thermisch aktivierten, hoch-anodischen MOFs für Li-Ionen-Akkus.
  • Als Ausgangsmaterial zur Synthese von Polymer-Verbundfilmen mitverbesserten optischen Eigenschaften.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Edward Pajarillo et al.
Neurotoxicology, 65, 280-288 (2017-12-01)
Chronic exposure to manganese (Mn) causes neurotoxicity, referred to as manganism, with common clinical features of parkinsonism. 17β-estradiol (E2) and tamoxifen (TX), a selective estrogen receptor modulator (SERM), afford neuroprotection in several neurological disorders, including Parkinson's disease (PD). In the
Abbati, G.L. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1430-1430 (1998)
Pao-Chun Lin et al.
mAbs, 11(5), 965-976 (2019-05-03)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are the biopharmaceutical industry's primary means of manufacturing therapeutic proteins, including monoclonal antibodies. The major challenge in cell line development for the production of recombinant biopharmaceuticals lies in generating and isolating rare high-producing stable clones
Tang, J. et al.
Tetrahedron, 55, 1893-1893 (1999)
Marta Sidoryk-Wegrzynowicz et al.
Journal of neurochemistry, 122(4), 856-867 (2012-06-20)
Manganese (Mn) has been implicated in the impairment of the glutamate-glutamine cycling (GGC) by deregulation of Glu and glutamine (Gln) turnover in astrocytes. Here, we have examined possible mechanisms involved in the Mn(II)-mediated disruption of Glu turnover, including those related
Artikel
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods