Wichtige Dokumente
255572
Kaliumchlorat
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
crystalline powder
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
pH-Wert
5-6.5 (25 °C, 61.3 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
356 °C (lit.)
Anionenspuren
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): passes test
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the sequential extraction (SEP) of selenium to analyze its isotopic composition from various Se pools.
- In the preparation of graphite oxide (GO).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?