Wichtige Dokumente
12022
Calciumchlorid Dihydrat
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509
Assay
99-103%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.0001% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as CaO)
pH-Wert
4.5-8.5 (25 °C, 5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
fluoride (F-): ≤40 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?