Wichtige Dokumente
63140
Magnesiumsulfat Heptahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
Epsom-Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (KT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insoluble matter
pH-Wert
5.0-8.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?