Merck
101389
Sigma-Aldrich
Chlorbenzol
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
Beilstein:
605632
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.04
bp:
132 °C (lit.)
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.86 (vs air)
Dampfdruck
11.8 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1178 °F
Expl.-Gr.
7.1 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
pH-Wert
7
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.207 g/L at 20 °C
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chlorobenzene may be used in the synthesis of :
  • DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)
  • acetophenetidin
  • DL-erythrose derivatives, which allows to convert pollutants to synthetically useful chiral intermediates
  • ortho/para-nitrochlorobenzenes and aniline
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"An enantiodivergent approach to D-and L-erythrose via microbial oxidation of chlorobenzene"
Hudlicky T, et al.
Tetrahedron Letters, 30(31), 4053-4054 (1989)
Cheremisinoff.PN
Industrial Solvents Handbook, Revised And Expanded Chemical Industries, (2) (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)