Merck
534056
Sigma-Aldrich
Xylole
histological grade
Synonym(e):
Xylol
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
histological grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
18 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥75.0% (xylenes isomers)
Form
liquid
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
≤0.05% (water)
≤25% ethylbenzene
Abdampfrückstand
<0.002%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-34 °C
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChIKey
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Xylole sind Isomerengemische aus aromatischen Kohlenwasserstoffen, und zwar o-Xylol, m-Xylol und p-Xylol. Es wird als Lösungsmittel in der Pharma-, Druck-, Kautschuk-, Reinigungsmittel, Farbverdünner-, Lack-, Kunstfaser- und Lederindustrie eingesetzt.
Anwendung
Xylole (histologische Qualität) können als Klärungsmittel in histologischen und zytologischen Routine-Anwendungen zur Entfernung von Paraffin aus Gewebeschnittpräparaten vor der Anfärbung verwendet werden.
Sie können wie folgt eingesetzt werden:      
  • Kresylviolett-Färbung     
  • Fluoro-Jade-B-Färbeprozess      
  • Giemsa-Zellfärbungsprotokolle
Verpackung
20 L in Edelstahlfass
500 mL in Glasflasche
534056-4L , 4 × 4 L in Glasflasche / 534056-4L-D in Polyflasche
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Assessment of paraffin removal from prostate FFPE sections using transmission mode FTIR-FPA imaging.
Hughes C, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(4), 1028-1035 (2014)
Fluoro-Jade B Staining for Neuronal Cell Death.
Laflamme N, et al.
Bio-protocol, 6(1) (2016)
Experimental and modeling study of the oxidation of xylenes.
Battin-Leclerc F, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 38(4), 284-302 (2006)
A survey of household products for volatile organic compounds.
Sack TM, et al.
Atmos. Environ., Part A, 26(6), 1063-1070 (1992)
Electron ionization of o-xylene, m-xylene and p-xylene.
Jiao CQ and Adams SF.
Chemical Physics Letters, 573, 24-28 (2013)