Y0001981
Mometasone furoate Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(11β,16α)-9,21-Dichlor-17-[(2-furanylcarbonyl)-oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mometasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H30Cl2O6.H2O/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20;/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3;1H2/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26?,27+;/m1./s1
InChIKey
AQCCVUHZMIMSIB-RYPKNOTESA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)