Y0001972
Lacosamid Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-N-Benzyl-2-(tert.-butoxycarbonylamino)-3-methoxypropionamid, N-[(1R)-1-(Methoxymethyl)-2-oxo-2-[(phenylmethyl)-amino]-ethyl]-carbamidsäure-1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lacosamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-16(2,3)22-15(20)18-13(11-21-4)14(19)17-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3,(H,17,19)(H,18,20)/t13-/m1/s1
InChIKey
ZEWWJSJMNBJIKR-CYBMUJFWSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)