Merck
Y0001256
Levetiracetam Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxypyridin, 2(1H)-Pyridon, 2-Pyridinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.10
Beilstein:
105757
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levetiracetam
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
280-281 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChIKey
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Levetiracetam impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Istvan Horvath et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 532(2), 84-90 (2013-02-13)
In a recent study we discovered that a ring-fused 2-pyridone compound triggered fibrillization of a key protein in Parkinson's disease, α-synuclein. To reveal how variations in compound structure affect protein aggregation, we now prepared a number of strategic analogs and
Mingwen Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(48), 12876-12878 (2011-11-15)
A highly efficient and convenient CuCl/2-pyridonate catalytic system for oxidative homocoupling of azoles affording a biazole product has been developed. With this system, a variety of biazoles have been effectively synthesized in good to excellent yields in the presence of
Amanda L Steber et al.
Faraday discussions, 150, 227-242 (2011-01-01)
Studies of the gas phase structures of biomolecules provide an important connection to theoretical methods for modeling large molecular structures. The key features of biomolecule structures, such as their conformational flexibility and the complexes they form through intermolecular interactions, pose
Christian Wiegand et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(82), 10195-10197 (2012-09-11)
3-Substituted 2-pyridones were enantioselectively (68-90% ee) converted into the respective 3-hydroxypyridine-2,6-diones by a sequence consisting of a template-mediated type II photooxygenation and an acid-catalysed rearrangement.
Elango Kumarasamy et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(43), 17106-17109 (2011-10-11)
Nonbiaryl axially chiral 2-pyridones were synthesized and employed for light-induced electrocyclic 4π ring closure leading to bicyclo-β-lactam photoproducts in solution. The enantioselectivity in the photoproducts varied from 22 to 95% depending on the reaction temperature and the ability of the