Wichtige Dokumente
Y0001746
Hexylresorcin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hexylresorcin, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hexylresorcinol
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
333-335 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
InChIKey
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
388.4 °F
Flammpunkt (°C)
198 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)