PHR2658
Sodium Sulfate Anhydrous
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Sodium Sulfate Anhydrous
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1614807
API-Familie
sodium sulfate
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1000 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)