Y0001682
Gemcitabin Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2′,2′-Difluor-2′-deoxy-uridin, 2′-Deoxy-2′,2′-difluor-uridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gemcitabine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
InChIKey
FIRDBEQIJQERSE-QPPQHZFASA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)