Wichtige Dokumente
Y0001559
Salvianolsäure B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,3S)-4-[(1E)-3-[(1R)-1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-ethoxy]-3-oxo-1-propen-1-yl]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-3-benzofurancarbonsäure- 3-[(1R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-ethyl]-ester, Dan Shen Suan B, Danfensuan B, Lithospermic acid B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
salvianolic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(O)=O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
InChIKey
SNKFFCBZYFGCQN-VWUOOIFGSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)