Wichtige Dokumente
SMB01005
Salvianolic acid B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Lithospermic acid B, Salvianic acid B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
718.61
Farbe
light yellow to brown
Löslichkeit
water: soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H](c4c1c(ccc4\C=C\C(=O)O[C@H](Cc5cc(c(cc5)O)O)C(=O)O)O)C(=O)O[C@H](Cc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31-,32+/m1/s1
InChIKey
SNKFFCBZYFGCQN-PDVBOLEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)