Y0001345
Ondansetron Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3RS)-3-[(Dimethylamino)-methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ondansetron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)