Wichtige Dokumente
Y0001326
Ondansetron Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Imidazol, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
ondansetron
Hersteller/Markenname
EDQM
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)