Merck
Y0000829
Nilutamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluormethyl)-phenyl]-2,4-imidazolidindion, Anandron, RU-23908
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10F3N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nilutamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)NC(=O)N(c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C1=O
InChI
1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
InChIKey
XWXYUMMDTVBTOU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nilutamide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ravi A Madan et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 14(14), 4526-4531 (2008-07-17)
We reported previously the first randomized study of any kind in patients with nonmetastatic, castrate-resistant prostate cancer. The study employed vaccine, the hormone nilutamide, and the combined therapy (crossover for each arm) with an endpoint of time to progression. We
Richard Choo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 75(4), 983-989 (2009-05-05)
To determine the efficacy of a combined approach of radiotherapy (RT) plus 2-year androgen suppression (AS) as salvage treatment for prostate-specific antigen (PSA) relapse after radical prostatectomy (RP). Seventy-five patients with PSA relapse after RP were treated with salvage RT
Shan Lu et al.
Molecular cancer therapeutics, 6(7), 2057-2064 (2007-07-11)
The purpose of this study was to determine the effects of 6-amino-2-[2-(4-tert-butyl-phenoxy)-ethylsulfonyl]-1H-pyrimidine-4-one (DL3), a novel synthetic compound with small-molecule drug properties, on androgen-regulated gene expression and cell growth in human prostate cancer cells. LNCaP, 22Rv1, and LAPC-4 cells were used
Masayasu Urushibara et al.
The Prostate, 67(8), 799-807 (2007-03-22)
Molecular basis for secondary antiandrogen therapy in prostate cancer with mutant androgen receptors (ARs) is not fully elucidated. Effects of steroidal and non-steroidal antiandrogens on transcriptional activities of wild-type and mutant (W741C, T877A, and W741C+T877A) ARs were measured. Crystal structure
M G Harris et al.
Drugs & aging, 3(1), 9-25 (1993-01-01)
Nilutamide is a nonsteroidal antiandrogen with affinity for androgen receptors but not for progestogen, estrogen, or glucocorticoid receptors. Consequently, nilutamide blocks the action of androgens of adrenal and testicular origin which stimulate the growth of normal and cancerous prostatic tissue.