Wichtige Dokumente
115746
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
98%
Synonym(e):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
212-215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
129-131 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- An additive for polymer modified hindered amine light stabilizers
- A light stabilizer for polyamide 66 fibers containing acid blue dyes
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
115746-10G | 4061838345264 |
115746-25G | 4061838345271 |