Wichtige Dokumente
Y0000680
Mepyramin Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Aminopyridin, α-Pyridylamin, 2-AP, 2-Pyridinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyrilamine, mepyramine
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
204-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChIKey
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)