Wichtige Dokumente
Y0000520
Nevirapin (wasserfrei)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Nevirapin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nevirapine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChIKey
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)