Wichtige Dokumente
Y0000884
Carprofen für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Carprofen, 6-Chlor-α-methyl-9H-carbazol-2-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carprofen
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
InChIKey
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)