SMB00934
Cyclo(-Phe-Pro)
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Cyclo(-Phe-Pro), Cyclo(L-Phe-L-Pro), Cyclo-L-phenylalanyl-L-proline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C1=O)Cc3ccccc3
InChI
1S/C14H16N2O2/c17-13-12-7-4-8-16(12)14(18)11(15-13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m0/s1
InChIKey
QZBUWPVZSXDWSB-RYUDHWBXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)