S9144
Stärken-Assay-Reagenz
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
Qualitätsniveau
chemische Klasse(n) des Analyten
sugars
Methode(n)
photometry: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
Lagertemp.
2-8°C
Kompatibilität
Für Stärke-Bestimmungs-Kits SA-20 und STA-20
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?