Merck
R1500000
Roxithromycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Erythromycin-9-[-O-(2-methoxyethoxy)-methyloxim]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H76N2O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
837.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
roxithromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCC1OC(=O)C(C)C(OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)C(C)C(OC3OC(C)CC(C3O)N(C)C)C(C)(O)CC(C)C(=N/OCOCCOC)\C(C)C(O)C1(C)O
InChI
1S/C41H76N2O15/c1-15-29-41(10,49)34(45)24(4)31(42-53-21-52-17-16-50-13)22(2)19-39(8,48)36(58-38-32(44)28(43(11)12)18-23(3)54-38)25(5)33(26(6)37(47)56-29)57-30-20-40(9,51-14)35(46)27(7)55-30/h22-30,32-36,38,44-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/b42-31+
InChIKey
RXZBMPWDPOLZGW-FEMONOMJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Roxithromycin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Halbsynthetisches Erythromycinderivat. Beeinträchtigt die NADPH Oxidase Aktivierung und verändert die Translokation seiner cytosolischen Komponenten zur neutrophilen Membran.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Adrjanowicz et al.
Molecular pharmaceutics, 9(6), 1748-1763 (2012-05-01)
Antibiotics are chemical compounds of extremely important medical role. Their history can be traced back more than one hundred years. Despite the passing time and significant progress made in pharmacy and medicine, treatment of many bacterial infections without antibiotics would
X Wang et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 35(3), 282-289 (2011-07-14)
Tulathromycin is a macrolide antimicrobial agent proposed for therapeutic use in treatment of porcine and bovine respiratory disease. In this study, the absolute bioavailability of tulathromycin solution was investigated in pigs. Eight pigs, with body weight of 20.5 ± 1.6
Patorn Piromchai et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (5)(5), CD008233-CD008233 (2011-05-13)
Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common health problem which significantly affects quality of life. A wide range of medical and surgical therapies have been used to treat CRS. Both systemic and topical antibiotics are used with the aim of eliminating
S D Guy et al.
Internal medicine journal, 41(10), 715-721 (2012-03-23)
Legionella species are a common cause of community-acquired pneumonia, infrequently complicated by cavitary disease. We describe Legionella pneumophila pneumonia and abscess formation in an immunosuppressed patient receiving corticosteroid therapy for metastatic breast carcinoma. The predisposing role of corticosteroids is discussed
Nikola Marjanović et al.
Pharmacological research, 63(5), 389-397 (2011-02-15)
Macrolide antibiotics are known to exert anti-inflammatory actions in vivo, including certain effects in COPD patients. In order to investigate the immunomodulatory profile of activity of macrolide antibiotics, we have studied the effects of azithromycin, clarithromycin, erythromycin and roxithromycin on