QC1358
Complete Volatiles Kit - WS
About This Item
Empfohlene Produkte
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1.2 mL
Konzentration
in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)