Merck
29741-U
Supelco
Tenax®TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Tenax® TA
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Tenax®TA, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
Materialien
stainless steel TD tube
Qualitätsniveau
Agentur
EPA TO-1,IP-1B
Beschreibung
sealed with (Brass Endcaps)
Leistungsmerkmale
preconditioned
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
Partikelgröße
60/80 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Tenax® TA ist vorkonditionierter Edelstahl, der für die Verwendung mit Geräten von PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical und Shimadzu kompatibel ist. Es wird häufig als allgemeines Adsorptionsmittel verwendet und adsorbiert effizient viele unpolare Verbindungen wie Kohlenwasserstoffe, Pestizide, oder biogene flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aufgrund seiner Affinität zu Verbindungen mit einem großen Siedepunktbereich von 60 bis 300 °C.
Es ist aufgrund seiner guten thermischen Stabilität und Hydrophobie auch für die thermische Desorption von flüchtigen Stoffen geeignet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Thermodesorptionsröhrchen sind mindestens 50 bis 100 Mal wiederverwendbar und reduzieren den Einsatz von Zubehör wie Transferröhrchen, Kappen und Pipettenspitzen, was dem Prinzip „Vermeidung von Abfall“ entspricht. Außerdem entfällt durch diese Röhrchen die Verwendung giftiger Lösungsmittel wie CS2 zur Extraktion der interessierenden VOC im Einklang mit dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Tenax® TA als Absorptionsmittel:
  • Aktive Probenahme von reduzierten Schwefelverbindungen in der Umgebungsluft
  • Experimente zur Bioverfügbarkeit aufgrund seiner unbegrenzten Adsorptionsleistung und Recyclingfähigkeit
Rechtliche Hinweise
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Durch die Luftüberwachung werden Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Gebäuden gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29741-U4061826656839