Wichtige Dokumente
28272-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TENAX ® GR EDELSTAHL TD-RÖHRCHEN, 7″, FÜR GERSTEL
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tenax® GR, stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materialien
stainless steel TD tube
Qualitätsniveau
Beschreibung
Sealed with TDS³ Storage Container
Leistungsmerkmale
preconditioned
Verpackung
pkg of 1 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × ID × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
Eignung
suitable for (extends range of Tenax TA)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)