PHR8792
2-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazol-3-carboxamid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
granisetron
Verpackung
pkg of 50MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)
InChIKey
INMQDEMSQWWCSB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)