PHR3875
Isocitric Acid Trisodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChIKey
HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)