Wichtige Dokumente
PHR2155
Kortison
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Kortison, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,11,20-trion, 17α-Hydroxy-11-dehydrocorticosteron, 4-Pregnen-17α,21-diol-3,11,20-trion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1149999
API-Familie
cortisone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
223-228 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)