Merck
I16005
Sigma-Aldrich
DL-Isocitronensäurelacton
97%
Synonym(e):
DL-2-Oxotetrahydrofuran-4,5-dicarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.11
Beilstein:
174242
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
162-165 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1CC(=O)OC1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
UKZDIMBDWHZXOK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuehong Zhang et al.
Journal of AOAC International, 101(6), 1741-1751 (2018-06-30)
Background: There are a substantial number of papers in the scientific literature reporting on the chemical composition of the Aloe vera plant. None of these investigations are truly comprehensive nor address the differences in composition that occur through processing variations