PHR3606
Moexipril-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Moexiprilat, (3S)-2-{(2S)-N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-alanyl}-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isochinolincarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1445608
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
N2([C@@H](Cc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C25H30N2O7/c1-15(26-19(24(29)30)10-9-16-7-5-4-6-8-16)23(28)27-14-18-13-22(34-3)21(33-2)12-17(18)11-20(27)25(31)32/h4-8,12-13,15,19-20,26H,9-11,14H2,1-3H3,(H,29,30)(H,31,32)/t15-,19-,20-/m0/s1
InChIKey
CMPAGYDKASJORH-YSSFQJQWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)