Wichtige Dokumente
PHR2517
Naproxen-verwandte Verbindung K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-ethanol, α-(6-Methoxy-2-naphthyl)-ethanol, (±)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)-ethanol, 1-[6-Methoxy-2-naphthyl]-hydroxyethan, 2-(1-Hydroxyethyl)-6-methoxynaphthalin, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1457414
API-Familie
naproxen
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
InChIKey
OUVJWFRUESFCCY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)