Wichtige Dokumente
PHR2528
Naproxen-Unreinheit F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(S)-Naproxen-ethylester, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure-ethylester, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionsäure-ethylester, Ethyl-(2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)-propionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
naproxen
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChIKey
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)