Wichtige Dokumente
PHR2158
Hydrokortison-Unreinheit F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Pregnen-17α,21-diol-3,20-dion, 11-Deoxy-17-hydroxy-corticosteron, 11-Deoxycortisol, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,20-dion, 17α-Hydroxycortexon, 17,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,20-dion, 17,21-Dihydroxyprogesteron, Cortexolon, Reichstein-Substanz S
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
hydrocortisone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable