Merck
PHR1769
Supelco
Isomalt
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Isomalt, 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol gemischt mit 1-O-α-D-Glucopyranosyl-D-mannitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.31
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. I0465000
traceable to USP 1349626
API-Familie
isomalt
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
SERLAGPUMNYUCK-BLEZHGCXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isomalt ist ein Disaccharidalkohol, der aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften, z. B. Geschmack, Gefühl im Mund, geringer Kaloriengehalt, Akariogenität, Eignung für Diabetiker, hohe Stabilität und geringe Hygroskopizität, häufig als Hilfsstoff in pharmazeutischen Formulierungen eingesetzt wird.
Pharmazeutische Sekundärstandards für Anwendungen in der Qualitätssicherung bieten pharmazeutischen Laboren und Herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Herstellung von Arbeitsstandards vor Ort.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifizierte Referenzmaterialien qualifiziert. Sie eignen sich zur Verwendung in verschiedenen Analyseanwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Pharma-Freigabeuntersuchungen, Pharma-Verfahrensentwicklung für qualitative und quantitative Analysen, Lebensmittel- und Getränke-Qualitätssicherungstests und andere Kalibrierungsanforderungen.
Isomalt kann mit Paracetamol oder Hydrochlorthiazid koextrudiert werden, um die Tablettierungseigenschaften zu verbessern, und anschließend kann eine Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) durchgeführt werden. Es kann auch als Hilfsstoff für den pharmazeutischen Wirkstoff von Meloxicam eingesetzt werden, und die Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen kann mittels chemometrischem Nahinfrarot(NIR)-Verfahren durchgeführt werden.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC0143“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzusehen. Dies ist lediglich ein beispielhaftes Zertifikat und könnte nicht zu der Charge gehören, die Sie erhalten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Quantification of meloxicam and excipients on intact tablets by near infrared spectrometry and chemometry
TOMUT? I, et al.
Farmacia, 58(5), 559-571 (2010)
F Ndindayino et al.
International journal of pharmaceutics, 235(1-2), 159-168 (2002-03-07)
Isomalt, a disaccharide alcohol was co-extruded with paracetamol or hydrochlorothiazide (HCT) in order to improve its tabletting properties. After extrusion, isomalt was transformed into an amorphous form, while paracetamol remained crystalline. Hot stage microscopy showed that HCT was amorphous in