Wichtige Dokumente
M0160000
Maltitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
maltitol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
149-152 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
InChIKey
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)