Wichtige Dokumente
PHL89197
Furanoeudesma-1,3-dien
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(4aS,8aS)-4,4a,8a,9-Tetrahydro-3,5,8a-trimethylnaphtho[2,3-b]furan
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[o]1c2c(c(c1)C)C[C@@H]3[C@@](C2)(C=CC=C3C)C
InChIKey
AUSAHAHDEVYCOC-DZGCQCFKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?