Wichtige Dokumente
PHL80633
Withanosid V
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1α,3β,22R)-3-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-oxy]-1,22-dihydroxy-ergosta-5,24-dien-26-säure-δ-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(C)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](C[C@H](O)[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C40H62O14/c1-17-12-26(52-36(49)18(17)2)19(3)23-8-9-24-22-7-6-20-13-21(14-29(42)40(20,5)25(22)10-11-39(23,24)4)51-38-35(48)33(46)31(44)28(54-38)16-50-37-34(47)32(45)30(43)27(15-41)53-37/h6,19,21-35,37-38,41-48H,7-16H2,1-5H3/t19-,21+,22-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,37+,38+,39+,40-/m0/s1
InChIKey
ZBLWKSUMHLVXAM-KFJRISAASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80633-10MG |