Merck
73492
Supelco
trans-β-Farnesen
analytical standard
Synonym(e):
trans-7,11-Dimethyl-3-methylen-1,6,10-dodecatrien
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]\C(CCC(=C)C=C)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,1,4,7-8,10-11H2,2-3,5H3/b15-12+
InChIKey
JSNRRGGBADWTMC-NTCAYCPXSA-N
Allgemeine Beschreibung
trans-β-Farnesen ist der Hauptwirkstoff des Alarmpheromons der Blattlausspezies. Es löst Verhaltensreaktionen wie Treten, Unterbrechung der Nahrungsaufnahme, Weggehen oder Abliegen aus.
Anwendung
Dieser Analysestandard kann auch für Folgendes verwendet werden:
  • Profilerstellung von Sekundärmetaboliten verschiedener Pflanzenteile aus 82 Pflanzen, die zu 21 verschiedenen Cannabisstämmen gehören, mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) für Sterine und Terpenoide (mono-, sesqui-, tri-) und Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) mit UV- und Massenspektrometrie (MS)-Nachweis für Flavonoide
  • Gaschromatografische Analyse von insgesamt 163 Verbindungen in ätherischen Ölproben aus Blättern und Blüten von Lantana camara in Kombination mit den Nachweisverfahren Massenspektrometrie (MS) und Flammenionisationsdetektor (FID)
  • Gleichzeitige Bestimmung von 49 Verbindungen aus den ätherischen Ölproben, die aus Methanolextrakten von getrockneten Blättern und Blüten von C. macropodum gewonnen wurden, durch GC-FID und GC-MS
  • Identifizierung und Quantifizierung von 31 flüchtigen organischen Verbindungen aus den Blüten von P. Nobby’s Pacific Sunset mittels DVB/CAR/PDMS-Fasern in einem Festphasenmikroextraktionsverfahren (SPME) für die Probenanreicherung nach ihrer GC-MS-Analyse
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Martin de Vos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(33), 14673-14678 (2010-08-04)
In most aphid species, facultative parthenogenetic reproduction allows rapid growth and formation of large single-genotype colonies. Upon predator attack, individual aphids emit an alarm pheromone to warn the colony of this danger. (E)-beta-farnesene (EBF) is the predominant constituent of the
James D Blande et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 157(1), 174-180 (2008-09-09)
Plants can respond physiologically to damaging ultraviolet-B radiation by altering leaf chemistry, especially UV absorbing phenolic compounds. However, the effects on terpene emissions have received little attention. We conducted two field trials in plots with supplemented UV-B radiation and assessed
Eduardo Hatano et al.
Journal of chemical ecology, 34(9), 1149-1152 (2008-08-16)
When aphids are attacked by natural enemies, they emit alarm pheromone to alert conspecifics. For most aphids tested, (E)-beta-farnesene (EBF) is the main, or only, constituent of the alarm pheromone. In response to alarm pheromone, alerted aphids drop off the
Stéphanie Heuskin et al.
Pest management science, 68(1), 127-136 (2011-07-05)
Optimisation of alginate formulations is described in order to develop semiochemical (E-β-farnesene and E-β-caryophyllene) slow-release devices in biological control approaches by attracting predators and parasitoids of aphids. Various formulation criteria were optimised with respect to semiochemical encapsulation capacity. Moreover, the
Tao Zhong et al.
Journal of insect physiology, 58(6), 771-781 (2012-02-07)
Odorant-binding proteins (OBPs) are important parts of insect olfactory systems, and sensitive olfaction is vital for phytophagous insects in host foraging. Electrophysiological studies are helpful in understanding olfactory sensing in Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae), but the functions of odorant-binding proteins
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis