P2155005
Kunststoffzusatzstoff 05
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Epoxidiertes Leinsamenöl, ELO, Leinsamenöl, epoxidiert
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Dichte
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
590.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
310.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)