Wichtige Dokumente
O0180000
Orciprenalinsulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Metaproterenol -hemisulfat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
orciprenaline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB2(154)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)