PHR1967
Albuterol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-methylphenol sulfate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1012644
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)